1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A19830.09
A19830.88
A19830.09EA
114
EUR
A19830.09
A19830.88
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene 97%
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 7596-80-7
Molecular Formula: C8H12N2O4S2
Formula Weight: 264.32
Odour: Odourless
Melting Point: 211-214°
MDL No.: MFCD00276605
Fórmula:
C₈H₁₂N₂O₄S₂ Ponto de Fusão: 211…214 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00276605 Número CAS: 7596-80-7 |