Print…
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
A19788.06 A19788.14
A19788.06EA 91.1 EUR
A19788.06 A19788.14
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 38071-22-6 Molecular Formula: C5H2Br2OS Formula Weight: 269.94 Melting Point: 79-81° MDL No.: MFCD00225242
Fórmula: C₅H₂Br₂OS
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00225242
Número CAS: 38071-22-6