Farnesyl acetate (mixture of isomers) mistura de isômeros 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate
A19778.14
A19778.22
A19778.14EA
73.1
EUR
A19778.14
A19778.22
Farnesyl acetate (mixture of isomers) mistura de isômeros 96%
Farnesyl acetate (mixture of isomers)
Purity: 96%
CAS No.: 29548-30-9
Molecular Formula: C17H28O2
Formula Weight: 264.41
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.477
Beilstein Reference: 1784823
MDL No.: MFCD00036516
Fórmula:
C₁₇H₂₈O₂ Peso Molecular: 264.41 g/mol Densidade: 0.91 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036516 Número CAS: 29548-30-9 EINECS: 249-689-1 |