Print…
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: beta,beta'-Dibromoisobutyric Acid, Bis(bromomethyl)acetic Acid, 3-Bromo-2-(bromomethyl)propanoic acid
A19630.14 A19630.22 A19630.06
A19630.14EA 310 EUR
A19630.14 A19630.22 A19630.06
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid 98%
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 41459-42-1 Molecular Formula: (BrCH2)2CHCO2H Formula Weight: 245.91 Melting Point: 98-101° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00010643
Fórmula: C₄H₆Br₂O₂
Peso Molecular: 245.90 g/mol
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010643
Número CAS: 41459-42-1
ADR: 8 III