Barium tartrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19604.18
A19604.30
A19604.18EA
26.2
EUR
A19604.18
A19604.30
Barium tartrate 98%
Barium tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 5908-81-6
Molecular Formula: C4H4BaO6
Formula Weight: 285.41
Odour: Odourless
Solubility: Very slightly soluble in water
Beilstein Reference: 6120238
UN No.: UN1564
MDL No.: MFCD00054437
Fórmula:
C₄H₄BaO₆ Densidade: 2,98 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054437 Número CAS: 5908-81-6 EINECS: 227-615-9 ADR: 6.1,III |