4-(2-Furyl)-3-buten-2-one mistura cis- e trans- 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Furan-2-yl)but-3-en-2-one, Furfuralacetone
A19456.06
A19456.14
A19456.06EA
51.1
EUR
A19456.06
A19456.14
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one mistura cis- e trans- 98%
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 623-15-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 112-115°/10mm
Beilstein Reference: 109696
MDL No.: MFCD00039566
Fórmula:
C₈H₈O₂ Peso Molecular: 136.15 g/mol Ponto de ebulição: 112…115 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 33…38 °C Ponto de Inflamação: 103 °C (217 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039566 Número CAS: 623-15-4 EINECS: 210-774-3 |