(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(4-(tert-Butyl)phenoxy)acetyl chloride
A19408.09
A19408.18
A19408.09EA
59
EUR
A19408.09
A19408.18
(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride 98%
(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 90734-55-7
Molecular Formula: C12H15O2Cl
Formula Weight: 226.71
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 130-132°/5mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00798568
Fórmula:
C₁₂H₁₅ClO₂ Ponto de ebulição: 130…132 °C (5 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00798568 Número CAS: 90734-55-7 ADR: 8,II |