Ethyl-trans-4-decenoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A19364.09
A19364.18
A19364.09EA
47.2
EUR
A19364.09
A19364.18
Ethyl-trans-4-decenoate 97%
Ethyl-trans-4-decenoate
Purity: 97%
CAS No.: 76649-16-6
Molecular Formula: CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 198.31
Refractive Index: 1.4370
MDL No.: MFCD00015574
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015574 Número CAS: 76649-16-6 EINECS: 278-509-4 |