Print…
Pyridine hydrobromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyridinium Bromide
A19314.0B A19314.18 A19314.30
A19314.0BEA 234 EUR
A19314.0B A19314.18 A19314.30
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 18820-82-1 Molecular Formula: C5H5N.HBr Formula Weight: 160.01 Melting Point: 216-220° MDL No.: MFCD00012801
Fórmula: C₅H₅N
Ponto de Fusão: 216…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012801
Número CAS: 18820-82-1
EINECS: 242-600-7