Print…
Sulphamethazine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4,6-Dimethylsulphadiazine, Sulphadimidine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl)benzenesulphonamide
A19276.14 A19276.22
A19276.14EA 32.5 EUR
A19276.14 A19276.22
Sulphamethazine 99%
Sulphamethazine
Purity: 99% CAS No.: 57-68-1 Molecular Formula: C12H14N4O2S Formula Weight: 278.34 Melting Point: 198-201° MDL No.: MFCD00006066
Fórmula: C₁₂H₁₄N₄O₂S
Ponto de Fusão: 198…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006066
Número CAS: 57-68-1
EINECS: 200-346-4