Print…
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19258.88 A19258.02
A19258.88EA 230 EUR
A19258.88 A19258.02
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Purity: 97% CAS No.: 38422-62-7 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Melting Point: 90-94° MDL No.: MFCD00221068
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221068
Número CAS: 38422-62-7