Print…
Guanylurea sulphate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Dicyandiamidine Sulphate
A19106.30 A19106.09 A19106.18
A19106.30EA 418 EUR
A19106.30 A19106.09 A19106.18
Guanylurea sulphate 97%
Guanylurea sulphate
Purity: 97% CAS No.: 591-01-5 Molecular Formula: C4H12N8O2.H2SO4 Formula Weight: 302.27 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 6099371 MDL No.: MFCD00035565
Fórmula: C₂H₈N₄O₅S
Peso Molecular: 200.17 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 195 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035565
Número CAS: 591-01-5
EINECS: 209-697-8