3-Nonen-2-one 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Non-3-en-2-one
A19084.09
A19084.18
A19084.30
A19084.09EA
39.7
EUR
A19084.09
A19084.18
A19084.30
3-Nonen-2-one 96%
3-Nonen-2-one
Purity: 96%
CAS No.: 14309-57-0
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 85°/12mm
Beilstein Reference: 1743558
MDL No.: MFCD00010241
Fórmula:
C₉H₁₆O Ponto de ebulição: 85 °C (12 mmHg) Densidade: 0,848 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010241 Número CAS: 14309-57-0 EINECS: 238-248-9 |