4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18910.18
A18910.22
A18910.18EA
29.6
EUR
A18910.18
A18910.22
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Purity: 98%
CAS No.: 118-82-1
Molecular Formula: C29H44O2
Formula Weight: 424.67
Melting Point: 154-158°
Boiling Point: 289°/40mm
Beilstein Reference: 1916919
MDL No.: MFCD00008822
Fórmula:
C₂₉H₄₄O₂ Ponto de ebulição: 289 °C (40 mmHg) Ponto de Fusão: 154…158 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008822 Número CAS: 118-82-1 EINECS: 204-279-1 |