Print…
Boc-ON ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18906.06 A18906.14 A18906.22
A18906.06EA 37.3 EUR
A18906.06 A18906.14 A18906.22
Boc-ON ≥98%
Boc-ON
Purity: 98+% CAS No.: 58632-95-4 Molecular Formula: C13H14N2O3 Formula Weight: 246.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 2217296 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00001863
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Número MDL : MFCD00001863
Número CAS: 58632-95-4
EINECS: 261-370-9
ADR: 6.1,III