Nerolidol (cis and trans mixture) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene, Nerolidol, 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
A18812.14
A18812.22
A18812.14EA
37.7
EUR
A18812.14
A18812.22
Nerolidol (cis and trans mixture) ≥97%
Nerolidol (cis and trans mixture)
Purity: 97+%
CAS No.: 7212-44-4
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 263-266°
Beilstein Reference: 1724135
MDL No.: MFCD00008911
Fórmula:
C₁₅H₂₆O Peso Molecular: 222.37 g/mol Ponto de ebulição: 263…266 °C Densidade: 0.876 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008911 Número CAS: 7212-44-4 EINECS: 230-597-5 Merck Index: 14,6477 |