Print…
4-Methoxytrityl alcohol 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (4-Methoxyphenyl)diphenylmethanol
A18620.09 A18620.18 A18620.30
A18620.09EA 42.9 EUR
A18620.09 A18620.18 A18620.30
4-Methoxytrityl alcohol 94%
4-Methoxytrityl alcohol
Purity: 94% CAS No.: 847-83-6 Molecular Formula: C20H18O2 Formula Weight: 290.36 MDL No.: MFCD00087962
Fórmula: C₂₀H₁₈O₂
Peso Molecular: 290.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087962
Número CAS: 847-83-6
EINECS: 212-693-9