Uridine 5′-monophosphate disodium salt 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18601.06
A18601.14
A18601.22
A18601.06EA
94.8
EUR
A18601.06
A18601.14
A18601.22
Uridine 5′-monophosphate disodium salt 99%
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
Purity: 99%
CAS No.: 3387-36-8
Molecular Formula: C9H11N2Na2O9P
Formula Weight: 368.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 209° dec.
Beilstein Reference: 3582885
MDL No.: MFCD00006525
Fórmula:
C₉H₁₁N₂Na₂O₉P Ponto de Fusão: ∼ 209 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00006525 Número CAS: 3387-36-8 EINECS: 222-211-9 |