Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18556.06
A18556.03
A18556.06EA
212
EUR
A18556.06
A18556.03
Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Phenyl trans-styryl sulphone
Purity: 98%
CAS No.: 16212-06-9
Molecular Formula: C14H12O2S
Formula Weight: 244.32
Melting Point: 74-76°
MDL No.: MFCD00159177
Fórmula:
C₁₄H₁₂O₂S Ponto de Fusão: 74…76 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00159177 Número CAS: 16212-06-9 |