2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
A18533.03
A18533.06
A18533.03EA
51.1
EUR
A18533.03
A18533.06
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 1513-69-5
Molecular Formula: C5H4F3N3O
Formula Weight: 179.10
Melting Point: 288-292°
Beilstein Reference: 3608100
MDL No.: MFCD00068093
Fórmula:
C₅H₄F₃N₃O Ponto de Fusão: 288…292 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00068093 Número CAS: 1513-69-5 |