Glutaconaldehydedianil hydrochloride mistura de isômeros 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18390.06
A18390.14
A18390.22
A18390.06EA
85.5
EUR
A18390.06
A18390.14
A18390.22
Glutaconaldehydedianil hydrochloride mistura de isômeros 98%
Glutaconaldehydedianil hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 1497-49-0
Molecular Formula: C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5.HCl
Formula Weight: 284.79
Melting Point: ca 124-132°
Beilstein Reference: 3916924
MDL No.: MFCD00012630
Fórmula:
C₁₇H₁₆N₂ Ponto de Fusão: ∼ 124…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012630 Número CAS: 1497-49-0 EINECS: 216-094-3 |