Print…
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18294.03 A18294.06
A18294.03EA 36.5 EUR
A18294.03 A18294.06
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide 99%
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Purity: 99% CAS No.: 19805-75-5 Molecular Formula: C9H16N2O Formula Weight: 168.24 Melting Point: 179-183° MDL No.: MFCD00041846
Fórmula: C₉H₁₆N₂O
Ponto de Fusão: 179…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041846
Número CAS: 19805-75-5
EINECS: 243-331-8