Print…
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18286.03 A18286.06
A18286.03EA 92 EUR
A18286.03 A18286.06
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 2207-32-1 Molecular Formula: C6H3ClN2S Formula Weight: 170.62 Melting Point: 55-57° MDL No.: MFCD00174269
Fórmula: C₆H₃ClN₂S
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174269
Número CAS: 2207-32-1