Print…
Indium(III) phosphate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18281.06 A18281.14
A18281.06EA 54.6 EUR
A18281.06 A18281.14
Indium(III) phosphate 98%
Indium(III) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 14693-82-4 Molecular Formula: InPO4 Formula Weight: 209.79 MDL No.: MFCD00016154
Fórmula: InPO₄
Peso Molecular: 209.79 g/mol
Densidade: 4.9
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016154
Número CAS: 14693-82-4