Print…
Zinc chromate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18178.30 A18178.0B
A18178.30EA 79.5 EUR
A18178.30 A18178.0B
Zinc chromate
Zinc chromate
CAS No.: 13530-65-9 Molecular Formula: ZnCrO4 Formula Weight: 181.37 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00036281
Fórmula: ZnCrO₄
Densidade: 3,4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036281
Número CAS: 13530-65-9
EINECS: 236-878-9
ADR: 9,III