5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18169.22
A18169.36
A18169.22EA
37.9
EUR
A18169.22
A18169.36
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 92-55-7
Molecular Formula: C9H9NO7
Formula Weight: 243.17
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 255089
MDL No.: MFCD00003244
Fórmula:
C₉H₉NO₇ Ponto de Fusão: 87…92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003244 Número CAS: 92-55-7 EINECS: 202-166-1 |