Print…
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)thiourea
A18161.18 A18161.30
A18161.18EA 48 EUR
A18161.18 A18161.30
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea
Purity: 97% CAS No.: 105-81-7 Molecular Formula: C6H12N2OS Formula Weight: 160.24 Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00002838
Fórmula: C₆H₁₂N₂OS
Peso Molecular: 160.24 g/mol
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002838
Número CAS: 105-81-7
EINECS: 203-334-7