2-Naphthyl phenyl ketone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Benzoylnaphthalene
A18121.03
A18121.06
A18121.03EA
51.6
EUR
A18121.03
A18121.06
2-Naphthyl phenyl ketone 98%
2-Naphthyl phenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 644-13-3
Molecular Formula: C17H12O
Formula Weight: 232.28
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 216-216°/7mm
MDL No.: MFCD00004106
Fórmula:
C₁₇H₁₂O Ponto de ebulição: 216…216 °C (7 mmHg) Ponto de Fusão: 80…82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004106 Número CAS: 644-13-3 EINECS: 211-410-6 |