Print…
N-Methylbenzamide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18057.06 A18057.14
A18057.06EA 61 EUR
A18057.06 A18057.14
N-Methylbenzamide 99%
N-Methylbenzamide
Purity: 99% CAS No.: 613-93-4 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 76-81° MDL No.: MFCD00011642
Fórmula: C₈H₉NO
Ponto de Fusão: 76…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011642
Número CAS: 613-93-4
EINECS: 210-362-3