Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18054.06
A18054.14
A18054.06EA
52.4
EUR
A18054.06
A18054.14
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 884-35-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: 102-108°
Beilstein Reference: 2217524
MDL No.: MFCD00017199
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₅ Ponto de Fusão: 102…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017199 Número CAS: 884-35-5 EINECS: 429-050-5 |