2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18031.14
A18031.22
A18031.14EA
141
EUR
A18031.14
A18031.22
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 3900-45-6
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 155-160°/0.4mm
Beilstein Reference: 1871098
MDL No.: MFCD00021643
Fórmula:
C₁₃H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 155…160 °C (0,4 mmHg) Ponto de Fusão: 107…109 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00021643 Número CAS: 3900-45-6 EINECS: 223-453-8 |