Print…
Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18028.22 A18028.30 A18028.36
A18028.22EA 64.1 EUR
A18028.22 A18028.30 A18028.36
Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Purity: 95% CAS No.: 6362-79-4 Molecular Formula: C8H5NaO7S Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4170770 MDL No.: MFCD00007495
Fórmula: C₈H₆O₇S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007495
Número CAS: 6362-79-4
EINECS: 228-845-2