Print…
Amberlyst® A-21 resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17956.30 A17956.0B
A17956.30EA 50.9 EUR
A17956.30 A17956.0B
Amberlyst® A-21 resina de troca iônica
Amberlyst® A-21
CAS No.: 9049-93-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145842
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145842
Número CAS: 9049-93-8