Print…
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-Ile-OMe·HCl, H-Ile-OMe.HCl
A17847.03 A17847.06 A17847.14
A17847.03EA 27.1 EUR
A17847.03 A17847.06 A17847.14
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 18598-74-8 Molecular Formula: C7H15NO2.HCl Formula Weight: 181.66 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 3595132 MDL No.: MFCD00038911
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Peso Molecular: 181.66 g/mol
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038911
Número CAS: 18598-74-8
EINECS: 242-437-1