Print…
Benzo[h]quinoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17794.03 A17794.06
A17794.03EA 32.2 EUR
A17794.03 A17794.06
Benzo[h]quinoline 98%
Benzo[h]quinoline
Purity: 98% CAS No.: 230-27-3 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 233°/47mm Beilstein Reference: 120249 MDL No.: MFCD00004984
Fórmula: C₁₃H₉N
Ponto de ebulição: 233 °C (47 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004984
Número CAS: 230-27-3
EINECS: 205-937-0