Print…
Amberlite® IRA-410 (Cl) resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17734.0E A17734.22 A17734.36
A17734.0EEA 336 EUR
A17734.0E A17734.22 A17734.36
Amberlite® IRA-410 (Cl) resina de troca iônica
Amberlite® IRA-410 (Cl)
CAS No.: 9002-26-0 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132710
Número CAS: 9002-26-0
Merck Index: 14,382