1,4-Benzoquinone dioxime 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17532.0B
A17532.18
A17532.30
A17532.0BEA
457
EUR
A17532.0B
A17532.18
A17532.30
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime
Purity: 95%
CAS No.: 105-11-3
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 2043234
MDL No.: MFCD00063636
Fórmula:
C₆H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: ∼ 223 °C (decomposição) Densidade: 1,490 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063636 Número CAS: 105-11-3 EINECS: 203-271-5 |