Print…
EDTA sal tetrasódico hidratado 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
A17385.0B A17385.0I A17385.30
A17385.0BEA 68.5 EUR
A17385.0B A17385.0I A17385.30
EDTA sal tetrasódico hidratado 98%
EDTA sal tetrasódico hidratado
Purity: 98% CAS No.: 194491-31-1 Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O Formula Weight: 380.17(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3828865 MDL No.: MFCD00150025
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉
Peso Molecular: 380.17 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150025
Número CAS: 194491-31-1
EINECS: 200-573-9