Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17365.30
A17365.18
A17365.09
A17365.30EA
999
EUR
A17365.30
A17365.18
A17365.09
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 2386-26-7
Molecular Formula: C11H15NO3
Formula Weight: 209.25
Melting Point: 140-143°
MDL No.: MFCD00022373
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO₃ Ponto de Fusão: 140…143 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022373 Número CAS: 2386-26-7 |