Print…
Amberlyst® A-26 (OH) resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17361.30 A17361.0B
A17361.30EA 94.9 EUR
A17361.30 A17361.0B
Amberlyst® A-26 (OH) resina de troca iônica
Amberlyst® A-26 (OH)
CAS No.: 39339-85-0 MDL No.: MFCD00145579
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145579
Número CAS: 39339-85-0