Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17277.09
A17277.18
A17277.09EA
56.1
EUR
A17277.09
A17277.18
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 4244-84-2
Molecular Formula: H2NCH2CH2CO2CH2CH3.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: 67-72°
Beilstein Reference: 3559095
MDL No.: MFCD00012909
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂·HCl Ponto de Fusão: 67…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012909 Número CAS: 4244-84-2 EINECS: 224-203-0 |