Aliquat® 336 TG
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyltrialkylammonium chloride, Tricaprylmethylammonium chloride, Trioctylmethylammonium chloride, Methyltrioctylammonium chloride
A17247.0F
A17247.AE
A17247.AP
A17247.0FEA
352
EUR
A17247.0F
A17247.AE
A17247.AP
Aliquat® 336 TG
Aliquat® 336
CAS No.: 63393-96-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]3NCH3Cl
Formula Weight: 404.17
Flash Point: 132°(269°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 0.880
Refractive Index: 1.4465
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Mild
Boiling Point:
Fórmula:
CH₃(CH₂)₇]₃NCH₃Cl Peso Molecular: 404.17 g/mol Ponto de ebulição: >240 °C Densidade: 0.880 Ponto de Inflamação: 132 °C (269 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011862 Número CAS: 63393-96-4 EINECS: 264-120-7 UN: 2922 ADR: 8 III |