Print…
Nile blue A
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17174.14 A17174.06
A17174.14EA 84.7 EUR
A17174.14 A17174.06
Nile blue A
Nile blue A
CAS No.: 3625-57-8 Molecular Formula: C40H40N6O6S Formula Weight: 732.84 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00064529
Fórmula: C₄₀H₄₀N₆O₆S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064529
Número CAS: 3625-57-8
EINECS: 222-832-5