Print…
Óxido de alumínio ativado neutral Brockmann Grade II
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17141.0E A17141.36
A17141.0EEA 189 EUR
A17141.0E A17141.36
Óxido de alumínio ativado neutral Brockmann Grade II
Aluminium oxide activated neutral
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Flash Point: None Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Densidade: 3.97
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356