Print…
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17111.06 A17111.03
A17111.06EA 326 EUR
A17111.06 A17111.03
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 175204-21-4 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 90-92° MDL No.: MFCD00173948
Fórmula: C₈H₆N₂O₂S
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173948
Número CAS: 175204-21-4