Print…
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16995.14 A16995.22
A16995.14EA 66.9 EUR
A16995.14 A16995.22
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
1-Phenylpiperazine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 2210-93-7 Molecular Formula: C10H14N2.HCl Formula Weight: 198.70 Odour: Odourless Melting Point: 247-250° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00012758
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂·HCl
Ponto de Fusão: 247…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012758
Número CAS: 2210-93-7
EINECS: 218-646-9
ADR: 6.1,II