Print…
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (Z)-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethene
A16859.03 A16859.06
A16859.03EA 96.5 EUR
A16859.03 A16859.06
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene 97%
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Purity: 97% CAS No.: 983-80-2 Molecular Formula: C26H22P2 Formula Weight: 396.41 Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 757792 MDL No.: MFCD00003046
Fórmula: C₂₆H₂₂P₂
Peso Molecular: 396.40 g/mol
Ponto de Fusão: 122…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003046
Número CAS: 983-80-2
EINECS: 213-569-7