1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16724.01
A16724.03
A16724.01EA
36.2
EUR
A16724.01
A16724.03
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Purity: 99%
CAS No.: 498-07-7
Molecular Formula: C6H10O5
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 180-184°
Beilstein Reference: 80998
MDL No.: MFCD00063248
Fórmula:
C₆H₁₀O₅ Ponto de Fusão: 180…184 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063248 Número CAS: 498-07-7 EINECS: 207-855-0 |