2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole ≥99% grau de laser, para cintilação
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16679.03
A16679.06
A16679.03EA
42.7
EUR
A16679.03
A16679.06
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole ≥99% grau de laser, para cintilação
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Purity: 99+%
CAS No.: 846-63-9
Molecular Formula: C19H13NO
Formula Weight: 271.32
Melting Point: 104-105°
Beilstein Reference: 210666
MDL No.: MFCD00019714
Fórmula:
C₁₉H₁₃NO Ponto de Fusão: 104…105 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00019714 Número CAS: 846-63-9 EINECS: 212-689-7 |