1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16638.18
A16638.30
A16638.18EA
34.2
EUR
A16638.18
A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99%
CAS No.: 6837-24-7
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 290-292°
Beilstein Reference: 121832
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00003191
Fórmula:
C₁₀H₁₇NO Peso Molecular: 167.25 g/mol Ponto de ebulição: 290…292 °C Ponto de Fusão: 12…15 °C Densidade: 1.007 Ponto de Inflamação: 140 °C (284 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003191 Número CAS: 6837-24-7 EINECS: 229-919-7 ADR: 6.1 II |